Documenti fondamentali
APO428498848
Apollo Scientific Ltd
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
289.04
Numero MDL:
Iupac Name
2-(3,4-dichloro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H5Cl2F3O3/c10-5-1-4(3-7(15)16)2-6(8(5)11)17-9(12,13)14/h1-2H,3H2,(H,15,16)
InChI
XQRFKCKDLDTDIX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/34-dichloro-5-trifluoromethoxyphenylacetic-acid
Pittogrammi
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/34-dichloro-5-trifluoromethoxyphenylacetic-acid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)