Documenti fondamentali
APO428498485
Apollo Scientific Ltd
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.59
Numero MDL:
P. ebollizione
43-45
Iupac Name
3-chloro-5-fluoro-4-methoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6ClFO2/c1-12-8-6(9)2-5(4-11)3-7(8)10/h2-4H,1H3
InChI
HILNMKBXNYUXIJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-5-fluoro-4-methoxybenzaldehyde
Boiling point
43-45
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-5-fluoro-4-methoxybenzaldehyde
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)