Documenti fondamentali
APO428498382
Apollo Scientific Ltd
2,4,5-Trifluoro-DL-phenylalanine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.16
Numero MDL:
Iupac Name
2,4,5-trifluorophenylalanine
Inchi Code
1S/C9H8F3NO2/c10-5-3-7(12)6(11)1-4(5)2-8(13)9(14)15/h1,3,8H,2,13H2,(H,14,15)
InChI
SWJFYJHCOWRRLR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/245-trifluoro-dl-phenylalanine
Pittogrammi
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/245-trifluoro-dl-phenylalanine
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)