Documenti fondamentali
APO428498362
Apollo Scientific Ltd
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.17
Numero MDL:
Iupac Name
[4-fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
Inchi Code
1S/C9H9F4N/c1-5-2-6(4-14)3-7(8(5)10)9(11,12)13/h2-3H,4,14H2,1H3
InChI
URDNLWAWYZBLQA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-3-methyl-5-trifluoromethylbenzylamine
Pittogrammi
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-3-methyl-5-trifluoromethylbenzylamine
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)