Documenti fondamentali
APO428498354
Apollo Scientific Ltd
4,5-Difluoro-2-methoxyphenylacetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.16
Numero MDL:
Iupac Name
(4,5-difluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H8F2O3/c1-14-8-4-7(11)6(10)2-5(8)3-9(12)13/h2,4H,3H2,1H3,(H,12,13)
InChI
UYEGFRSSHGRVJF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Crystals
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/45-difluoro-2-methoxyphenylacetic-acid
Synonym
(4,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/45-difluoro-2-methoxyphenylacetic-acid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)