Documenti fondamentali
APO428498332
Apollo Scientific Ltd
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.58
Numero MDL:
Iupac Name
2-chloro-3-(trifluoromethyl)benzamide
Inchi Code
1S/C8H5ClF3NO/c9-6-4(7(13)14)2-1-3-5(6)8(10,11)12/h1-3H,(H2,13,14)
InChI
HHXSRPAINZKJQZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-3-trifluoromethylbenzamide
Pittogrammi
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-3-trifluoromethylbenzamide
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)