APO428498272
Apollo Scientific Ltd
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoyl chloride
About This Item
Iupac Name
4-chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoyl chloride
Inchi Code
1S/C8H5Cl2FO2/c1-13-7-5(9)3-2-4(6(7)11)8(10)12/h2-3H,1H3
InChI
FPFZZDWTMMQEHB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoyl-chloride
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)