Documenti fondamentali
APO428498045
Apollo Scientific Ltd
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.15
Numero MDL:
P. ebollizione
103-105
Iupac Name
3-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C9H6F3NO/c1-14-7-4-2-3-6(5-13)8(7)9(10,11)12/h2-4H,1H3
InChI
NLDWWTZVPASWAX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-methoxy-2-trifluoromethylbenzonitrile
Boiling point
103-105
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-methoxy-2-trifluoromethylbenzonitrile
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)