Documenti fondamentali
APO427944231
Apollo Scientific Ltd
7-Bromo-4-chloro-1,3-benzoxazole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.46
Numero MDL:
Iupac Name
7-bromo-4-chlorobenzo[d]oxazole
Inchi Code
1S/C7H3BrClNO/c8-4-1-2-5(9)6-7(4)11-3-10-6/h1-3H
InChI
ZSOUJORUCABTFF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/7-bromo-4-chloro-13-benzoxazole
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/7-bromo-4-chloro-13-benzoxazole
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)