Documenti fondamentali
APO424015307
Apollo Scientific Ltd
5-Fluoro-6-methoxypyridin-3-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.13
Numero MDL:
Iupac Name
5-fluoro-6-methoxy-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C6H7FN2O/c1-10-6-5(7)2-4(8)3-9-6/h2-3H,8H2,1H3
InChI
CVMLVBYTEYUXOJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-fluoro-6-methoxypyridin-3-amine
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-fluoro-6-methoxypyridin-3-amine
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)