Documenti fondamentali
APO424014987
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-6-iodobenzyl bromide
Scegli un formato
250 MG
59,80 €
1 G
71,90 €
5 G
178,60 €
SKU del venditore: OR400121-250MG
59,80 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
59,80 €
1 G
71,90 €
5 G
178,60 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
375.83
Numero MDL:
SKU del venditore: OR400121-250MG
59,80 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-bromo-2-(bromomethyl)-3-iodobenzene
Inchi Code
1S/C7H5Br2I/c8-4-5-6(9)2-1-3-7(5)10/h1-3H,4H2
InChI
LUUACGYKFNXCSS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-6-iodobenzyl-bromide
Pittogrammi
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-6-iodobenzyl-bromide
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)