Documenti fondamentali
APO415185056
Apollo Scientific Ltd
5-Bromo-2-chloro-4-fluoroanisole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.47
Numero MDL:
Iupac Name
1-bromo-4-chloro-2-fluoro-5-methoxybenzene
Inchi Code
1S/C7H5BrClFO/c1-11-7-2-4(8)6(10)3-5(7)9/h2-3H,1H3
InChI
KHRHCBZTZQFNDK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-2-chloro-4-fluoroanisole
Synonym
1-Bromo-4-chloro-2-fluoro-5-methoxybenzene, 5-Bromo-2-chloro-4-fluorophenyl methyl ether
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-2-chloro-4-fluoroanisole
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)