Documenti fondamentali
APO415185038
Apollo Scientific Ltd
5-Bromo-2,4-difluorobenzotrifluoride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.99
Numero MDL:
Iupac Name
1-bromo-2,4-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H2BrF5/c8-4-1-3(7(11,12)13)5(9)2-6(4)10/h1-2H
InChI
JSXBNFYUPDSZIN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-24-difluorobenzotrifluoride
Synonym
1-Bromo-2,4-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzene, 5-Bromo-alpha,alpha,alpha,2,4-pentafluorotoluene
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-24-difluorobenzotrifluoride
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)