APO414285727
Apollo Scientific Ltd
1,3-Benzodioxole-5,6-diamine
About This Item
P. ebollizione
95-97(dec.)
Iupac Name
1,3-benzodioxole-5,6-diamine
Inchi Code
1S/C7H8N2O2/c8-4-1-6-7(2-5(4)9)11-3-10-6/h1-2H,3,8-9H2
InChI
SNHKEQOYVVRBQO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at -20C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Shipped with Ice Packs
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/13-benzodioxole-56-diamine
Boiling point
95-97(dec.)
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/13-benzodioxole-56-diamine
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)