Documenti fondamentali
APO414284274
Apollo Scientific Ltd
tert-Butyl 3-bromo-1H-pyrazole-1-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.09
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-bromo-1H-pyrazole-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H11BrN2O2/c1-8(2,3)13-7(12)11-5-4-6(9)10-11/h4-5H,1-3H3
InChI
YFEMLWSJXURDIH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/tert-butyl-3-bromo-1h-pyrazole-1-carboxylate
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/tert-butyl-3-bromo-1h-pyrazole-1-carboxylate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)