Documenti fondamentali
APO414281764
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 3-hydroxy-4-nitrobenzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.17
Numero MDL:
P. ebollizione
89-90
Iupac Name
ethyl 3-hydroxy-4-nitrobenzoate
Inchi Code
1S/C9H9NO5/c1-2-15-9(12)6-3-4-7(10(13)14)8(11)5-6/h3-5,11H,2H2,1H3
InChI
VDARTPBFQUTSTO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-3-hydroxy-4-nitrobenzoate
Boiling point
89-90
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-3-hydroxy-4-nitrobenzoate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)