APO414279834
Apollo Scientific Ltd
2-Chloro-5-fluoro-4-(methylsulphanyl)pyrimidine
About This Item
Iupac Name
2-chloro-5-fluoro-4-(methylsulfanyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C5H4ClFN2S/c1-10-4-3(7)2-8-5(6)9-4/h2H,1H3
InChI
JORGKVXNFHVPKA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-5-fluoro-4-methylsulphanylpyrimidine
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)