Documenti fondamentali
AOBH99107369
AOBChem
3-bromo-2-fluoro-5-methylbenzoyl chloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
251.48
Numero MDL:
Iupac Name
3-bromo-2-fluoro-5-methylbenzoyl chloride
Inchi Code
1S/C8H5BrClFO/c1-4-2-5(8(10)12)7(11)6(9)3-4/h2-3H,1H3
InChI
HHWSLVGBHIQKAW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-2-fluoro-5-methylbenzoyl-chloride-92913.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/92913.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)