Documenti fondamentali
AOBH99104148
AOBChem
2-Bromo-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
287.01
Numero MDL:
Iupac Name
2-bromo-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H3BrF4O2/c9-4-1-3(8(11,12)13)2-5(10)6(4)7(14)15/h1-2H,(H,14,15)
InChI
HRARIOBAKONHEU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-bromo-6-fluoro-4-trifluoromethyl-benzoic-acid-76687.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/76687.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)