Documenti fondamentali
AOBH980A855D
AOBChem
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
300.02
Numero MDL:
Iupac Name
3-iodo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H4F3IO/c9-8(10,11)6-1-5(4-13)2-7(12)3-6/h1-4H
InChI
RSMQAIQRWGFACA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-iodo-5-trifluoromethyl-benzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/60623.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)