Documenti fondamentali
AOBH97F10C83
AOBChem
1-(3,4-Dibromothiophen-2-yl)ethanone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
283.97
Numero MDL:
Iupac Name
1-(3,4-dibromo-2-thienyl)ethanone
Inchi Code
1S/C6H4Br2OS/c1-3(9)6-5(8)4(7)2-10-6/h2H,1H3
InChI
SXIYNKNSROWNBX-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/1-3-4-dibromothiophen-2-yl-ethanone.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/59190.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)