Documenti fondamentali
AOBH97F10247
AOBChem
1,5-dibromo-2,4-difluoro-3-iodobenzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
397.78
Numero MDL:
Iupac Name
1,5-dibromo-2,4-difluoro-3-iodobenzene
Inchi Code
1S/C6HBr2F2I/c7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9/h1H
InChI
KVZXRRIPHIFRIT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/1-5-dibromo-2-4-difluoro-3-iodobenzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/52970.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)