Documenti fondamentali
AOBH961DC523
AOBChem
4-Bromo-2-chloro-N-cyclohexylbenzamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
316.62
Numero MDL:
Iupac Name
4-bromo-2-chloro-N-cyclohexylbenzamide
Inchi Code
1S/C13H15BrClNO/c14-9-6-7-11(12(15)8-9)13(17)16-10-4-2-1-3-5-10/h6-8,10H,1-5H2,(H,16,17)
InChI
IWEPRHGMDDWNAD-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-2-chloro-n-cyclohexylbenzamide.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/52245.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)