Documenti fondamentali
AOBH961DC521
AOBChem
(4-Bromo-2-chlorophenyl)(thiomorpholino)methanone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
320.64
Numero MDL:
Iupac Name
4-(4-bromo-2-chlorobenzoyl)thiomorpholine
Inchi Code
1S/C11H11BrClNOS/c12-8-1-2-9(10(13)7-8)11(15)14-3-5-16-6-4-14/h1-2,7H,3-6H2
InChI
LGDDTMAJBCSSHM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-2-chlorophenyl-thiomorpholino-methanone.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/52243.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)