AOBH961DC419
AOBChem
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
About This Item
Iupac Name
2-fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H6F4O2/c1-4-2-5(9(11,12)13)3-6(7(4)10)8(14)15/h2-3H,1H3,(H,14,15)
InChI
CRSQINYZZVGSCN-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-fluoro-3-methyl-5-trifluoromethyl-benzoic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/50673.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)