Documenti fondamentali
AOBH961DC1DF
AOBChem
Methyl 5-bromo-3-ethoxy-2-fluorobenzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
277.09
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 5-bromo-3-ethoxy-2-fluorobenzoate
Inchi Code
1S/C10H10BrFO3/c1-3-15-8-5-6(11)4-7(9(8)12)10(13)14-2/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI
UIZCSAOROLZEKA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-5-bromo-3-ethoxy-2-fluorobenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/48056.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)