Documenti fondamentali
AOBH961DC158
AOBChem
2-Fluro-6-isopropoxybenzaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.19
Numero MDL:
Iupac Name
2-fluoro-6-isopropoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H11FO2/c1-7(2)13-10-5-3-4-9(11)8(10)6-12/h3-7H,1-2H3
InChI
YGOUXDFRAGLTTF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-fluro-6-isopropoxybenzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/20447.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)