Documenti fondamentali
AOBH961DBFD6
AOBChem
1-Iodo-2-methoxy-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
370.03
Numero MDL:
Iupac Name
1-iodo-2-methoxy-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C9H5F6IO/c1-17-7-5(9(13,14)15)2-4(3-6(7)16)8(10,11)12/h2-3H,1H3
InChI
LKIMZVGUJTYKLF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-iodo-2-methoxy-3-5-bis-trifluoromethyl-benzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32662.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)