Documenti fondamentali
AOBH94551190
AOBChem
4-methyl-N'-(1-(p-tolyl)ethylidene)benzenesulfonohydrazide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
302.4
Numero MDL:
Iupac Name
4-methyl-N'-[(E)-1-(4-methylphenyl)ethylidene]benzenesulfonohydrazide
Inchi Code
1S/C16H18N2O2S/c1-12-4-8-15(9-5-12)14(3)17-18-21(19,20)16-10-6-13(2)7-11-16/h4-11,17-18H,3H2,1-2H3
InChI
NCLSNBYNOGIPAJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-methyl-n-1-p-tolyl-ethylidene-benzenesulfonohydrazide.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/46584.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)