Documenti fondamentali
AOBH94551028
AOBChem
(3-Bromo-5-nitrophenyl)(piperidin-1-yl)methanone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
313.15
Numero MDL:
Iupac Name
1-(3-bromo-5-nitrobenzoyl)piperidine
Inchi Code
1S/C12H13BrN2O3/c13-10-6-9(7-11(8-10)15(17)18)12(16)14-4-2-1-3-5-14/h6-8H,1-5H2
InChI
KMSPUVJLWOBQCG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-5-nitrophenyl-piperidin-1-yl-methanone.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/38064.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)