Documenti fondamentali
AOBH94550FAF
AOBChem
Methyl 3-bromo-2-chloro-5-methylbenzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
263.52
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 3-bromo-2-chloro-5-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C9H8BrClO2/c1-5-3-6(9(12)13-2)8(11)7(10)4-5/h3-4H,1-2H3
InChI
AEUMBVBWQDVRKV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-3-bromo-2-chloro-5-methylbenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35431.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)