Documenti fondamentali
AOBH94550F85
AOBChem
1-Bromo-4-[(difluoromethyl)sulfanyl]benzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.08
Numero MDL:
Iupac Name
1-bromo-4-[(difluoromethyl)sulfanyl]benzene
Inchi Code
1S/C7H5BrF2S/c8-5-1-3-6(4-2-5)11-7(9)10/h1-4,7H
InChI
CPHVJEPYGKUFIB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-bromo-4-difluoromethyl-sulfanyl-benzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32752.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)