Documenti fondamentali
AOBH7BADE17A
AOBChem
8-Bromo-2,6-dimethylimidazo[1,2-a]pyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.09
Numero MDL:
Iupac Name
8-bromo-2,6-dimethylimidazo[1,2-a]pyridine
Inchi Code
1S/C9H9BrN2/c1-6-3-8(10)9-11-7(2)5-12(9)4-6/h3-5H,1-2H3
InChI
PUYCNLJKBFVUQK-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/8-bromo-2-6-dimethylimidazo-1-2-a-pyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37143.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)