Documenti fondamentali
AOBH7BADDB02
AOBChem
4-Bromo-1-methoxy-2-(methoxymethyl)benzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.09
Numero MDL:
Iupac Name
4-bromo-1-methoxy-2-(methoxymethyl)benzene
Inchi Code
1S/C9H11BrO2/c1-11-6-7-5-8(10)3-4-9(7)12-2/h3-5H,6H2,1-2H3
InChI
FPISKQGSSFNTNH-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-1-methoxy-2-methoxymethyl-benzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/31998.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)