Documenti fondamentali
AOBH7BADDA93
AOBChem
6-(Benzyloxy)phthalen-2-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
250.3
Numero MDL:
Iupac Name
6-(benzyloxy)naphthalen-2-ol
Inchi Code
1S/C17H14O2/c18-16-8-6-15-11-17(9-7-14(15)10-16)19-12-13-4-2-1-3-5-13/h1-11,18H,12H2
InChI
PAIJEAKYLMOHKI-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/6-benzyloxy-phthalen-2-ol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/22378.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)