Documenti fondamentali
AOBH7BADDA60
AOBChem
3,6-Difluoro-2-(methylthio)phenol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.19
Numero MDL:
Iupac Name
3,6-difluoro-2-(methylthio)phenol
Inchi Code
1S/C7H6F2OS/c1-11-7-5(9)3-2-4(8)6(7)10/h2-3,10H,1H3
InChI
IHXLAHBDLASRJB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/3-6-difluoro-2-methylthio-phenol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37168.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)