Documenti fondamentali
AOBH3CD9F18A
AOBChem
Methyl 2,3-difluoro-4-(methylthio)benzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.22
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 2,3-difluoro-4-(methylthio)benzoate
Inchi Code
1S/C9H8F2O2S/c1-13-9(12)5-3-4-6(14-2)8(11)7(5)10/h3-4H,1-2H3
InChI
DCSZSYYWZMKPKG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-2-3-difluoro-4-methylthio-benzoate.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35565.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)