Documenti fondamentali
AOBH3CD9F16D
AOBChem
3-Bromo-2-chloro-5-methylphenol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.48
Numero MDL:
Iupac Name
3-bromo-2-chloro-5-methylphenol
Inchi Code
1S/C7H6BrClO/c1-4-2-5(8)7(9)6(10)3-4/h2-3,10H,1H3
InChI
ZDCVJVKRKVDUOO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-2-chloro-5-methylphenol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35444.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)