Documenti fondamentali
AOBH3CD9F13F
AOBChem
5-(5-chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)oxazole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.6
Numero MDL:
Iupac Name
5-(5-chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)oxazole
Inchi Code
1S/C10H5ClF3NO/c11-6-1-2-8(10(12,13)14)7(3-6)9-4-15-5-16-9/h1-5H
InChI
GUZOACHBMPYNNU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-5-chloro-2-trifluoromethyl-phenyl-oxazole.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35979.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)