Documenti fondamentali
AOBH303767DB
AOBChem
Propan-2-yl 2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
329.09
Numero MDL:
Iupac Name
isopropyl 2-bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoate
Inchi Code
1S/C11H9BrF4O2/c1-5(2)18-10(17)8-7(13)4-3-6(9(8)12)11(14,15)16/h3-5H,1-2H3
InChI
KHCNSHDJVBRCHX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/propan-2-yl-2-bromo-6-fluoro-3-trifluoromethyl-benzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35455.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)