Documenti fondamentali
AOBH30376765
AOBChem
(4-Bromo-3-fluoro-2-methylphenyl)methanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.05
Numero MDL:
Iupac Name
(4-bromo-3-fluoro-2-methylphenyl)methanol
Inchi Code
1S/C8H8BrFO/c1-5-6(4-11)2-3-7(9)8(5)10/h2-3,11H,4H2,1H3
InChI
DAVJWJTULKXIEU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-3-fluoro-2-methylphenyl-methanol.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35107.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)