Documenti fondamentali
AOBH30376740
AOBChem
(2-Fluoro-6-methoxy-4-methylphenyl)methanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.18
Numero MDL:
Iupac Name
(2-fluoro-6-methoxy-4-methylphenyl)methanol
Inchi Code
1S/C9H11FO2/c1-6-3-8(10)7(5-11)9(4-6)12-2/h3-4,11H,5H2,1-2H3
InChI
AHVAHMZOILSUFA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-fluoro-6-methoxy-4-methylphenyl-methanol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/34903.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)