Documenti fondamentali
AOBH30376705
AOBChem
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.1
Numero MDL:
Iupac Name
2-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenol
Inchi Code
1S/C7H4F4O/c8-5-3-4(7(9,10)11)1-2-6(5)12/h1-3,12H
InChI
WEUIJSDNBZVSNY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-fluoro-4-trifluoromethyl-phenol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33520.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)