AOBH303766CF
AOBChem
(5-Chloro-2,4-dimethoxyphenyl)methanol
About This Item
Iupac Name
(5-chloro-2,4-dimethoxyphenyl)methanol
Inchi Code
1S/C9H11ClO3/c1-12-8-4-9(13-2)7(10)3-6(8)5-11/h3-4,11H,5H2,1-2H3
InChI
DFTRDABAZYFSFD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-chloro-2-4-dimethoxyphenyl-methanol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32340.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)