Documenti fondamentali
AOBH11E4FDDA
AOBChem
2-Fluoro-3-bromo-5-carboxyphenylboronic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.83
Numero MDL:
Iupac Name
3-bromo-5-(dihydroxyboryl)-4-fluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H5BBrFO4/c9-5-2-3(7(11)12)1-4(6(5)10)8(13)14/h1-2,13-14H,(H,11,12)
InChI
CTJDZRABMGZXBA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-fluoro-3-bromo-5-carboxyphenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/34294.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)