Documenti fondamentali
AOBH11E4FCC5
AOBChem
2,6-Difluoro-3-phenylbenzaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.2
Numero MDL:
Iupac Name
2,4-difluoro-[1,1'-biphenyl]-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C13H8F2O/c14-12-7-6-10(13(15)11(12)8-16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
InChI
GXYLQSXHNZYODU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-6-difluoro-3-phenylbenzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/34479.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)