Documenti fondamentali
AOBH042EEA9B
AOBChem
2,4-Difluoro-4'-methyl-1,1'-biphenyl
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.22
Numero MDL:
Iupac Name
2,4-difluoro-4'-methyl-1,1'-biphenyl
Inchi Code
1S/C13H10F2/c1-9-2-4-10(5-3-9)12-7-6-11(14)8-13(12)15/h2-8H,1H3
InChI
YJCXHHMDVKDPQH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-4-difluoro-4-methyl-1-1-biphenyl.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/34041.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)