Documenti fondamentali
AOBH042EEA5A
AOBChem
4-Chloro-3-fluoro-2-methylthiophenylboronic acid pinacol ester
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
302.6
Numero MDL:
Iupac Name
2-(4-chloro-3-fluoro-2-(methylthio)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C13H17BClFO2S/c1-12(2)13(3,4)18-14(17-12)8-6-7-9(15)10(16)11(8)19-5/h6-7H,1-5H3
InChI
JFBQRRAESVIGME-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/4-chloro-3-fluoro-2-methylthiophenylboronic-acid-pinacol-ester.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/34238.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)