Documenti fondamentali
AOBH039CD399
AOBChem
6-Methyl-1,3-dihydro-2,1-benzoxaborol-1-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.97
Numero MDL:
Iupac Name
6-methylbenzo[c][1,2]oxaborol-1(3H)-ol
Inchi Code
1S/C8H9BO2/c1-6-2-3-7-5-11-9(10)8(7)4-6/h2-4,10H,5H2,1H3
InChI
KZALQIDAXIGAKF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/6-methyl-1-3-dihydro-2-1-benzoxaborol-1-ol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33705.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)