Documenti fondamentali
AOB998741758
AOBChem
3-Fluoro-2,4-dimethylphenylboronic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.98
Numero MDL:
Iupac Name
(3-fluoro-2,4-dimethylphenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C8H10BFO2/c1-5-3-4-7(9(11)12)6(2)8(5)10/h3-4,11-12H,1-2H3
InChI
WVMGJPPIHJAPAG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-fluoro-2-4-dimethylphenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/18873.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)